WH0055159M1
Monoclonal Anti-RFWD3 antibody produced in mouse
clone 6B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ10520, Anti-RNF201, Anti-ring finger and WD repeat domain 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RFWD3(55159)
Immunogeno
Sequence
DTGNPICSCQPVHTFFGGPTCKLLTKNAIFQSPENDGNILVCTGDEAANSALLWDAASGSLLQDLQTDQPVLDICPFEVNRNSYLATLTEKMVHTYKWE