T9514
Tetrahydropapaverine hydrochloride
≥90%, powder
Sinonimo/i:
6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90%
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COc1ccc(CC2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3