T2576
Monoclonal Anti-TIS7 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone IRT537, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Interferon-Related Developmental Regulator 1 (IFRD1) (human), Anti-PC4 (rat), Anti-TPA-Induced Sequence 7 (mouse)
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IRT537, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 using extracts of COS7 cells transfected with mouse Tis7
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFRD1(3475)
mouse ... Ifrd1(15982)
rat ... Ifrd1(29596)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)