T1442
Eppendorf® Thermomixer Compact
with 1.5 mL block, AC/DC input 220 V AC
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022670051 (USA)
Eppendorf® 5350 000.013 (European)
Eppendorf® 5350 000.030 (UK)
Largh. × prof. × alt.
20.6 cm × 30.4 cm × 17.0 cm
Descrizione generale
- Short-mix function for quick vortex applications
- Mixing speed - 300 to 1,300 rpm
- Mixing stroke - 3 mm
- Temperature Control Range: 4°C above ambient up to 99°C in 1°C increments
- Temperature Accuracy - ± 0.5°C at 20 to 45 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)