Key Documents
T1139
Sigma-Aldrich
TNPAL-glucocerebroside
Sinonimo/i:
Trinitrophenylaminolauroylglucocerebroside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H71N5O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
870.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)NC(=O)CCCCCCCCCCCNc2c(cc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)N(=O)=O
Nota sulla preparazione
Prepared from glucocerebrosides from Human (Gaucher′s) Spleen