SRP6586
Histone H3 (1-136) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Histone H3/I, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
15.5 kDa (1-136 aa)
Confezionamento
pkg of 100 and 250 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3A(8350)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3