SRP6526
FTO human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FATSO, Fat Mass and Obesity-associated Protein
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
~65 kDa (Human FTO aa 2-505 is fused at the N-terminus to a His-tag.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
0.2 mg/mL
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FTO(79068)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3