SRP6459
EPOR/Erythropoietin Receptor human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥92% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 50.1 kDa (This protein is fused with Fc fragment of human IgG1 at the C-terminus.)
observed mol wt 50.1 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 25 is the predicted N-terminal.)
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EPOR(2057)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3