SRP6166
HGF human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
F-TCF, HPTA, Hepatocyte growth factor, Hepatopoietin-A (HPTA), Scatter factor (SF)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
70 kDa (single chain, glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HGF(3082)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com