SRP6087
AKR1C1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
20-alpha HSD, Aldo-keto reductase family 1 member C1, DD1/DD2, DDH1, HBAB
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
38.9 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... AKR1C1(1645)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3