SRP4560
Resistin from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
ADSF, Adipose tissue-specific secretory factor, C/EBP-ε-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein, Cysteine-rich secreted protein A12-α-like 2, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3, RSTN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~20.6 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Retn(57264)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Articoli
Lipid Induced Insulin Resistance