Documenti fondamentali
SRP0715
Sigma-Aldrich
PEAK1, UNACTIVE
recombinant
Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
10 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
70-95% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~100 kDa
Concentrazione
0.1 μg/μL
Numero d’accesso
NM_024776
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PEAK1(79834)
Applicazioni
Useful for kinase assay and Western blot.
Azioni biochim/fisiol
Recombinant human PEAK1 (1127-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. PEAK1 or Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 is a protein tyrosine kinase which belongs to NKF3 kinase family and regulates the cytoskeleton and has been shown to be involved in cancer progression (1). PEAK1 promotes anchorage-independent growth in the MDA-MB-435 human cancer cell line and promotes tumor progression of XPA-1 human pancreatic cancer cells when transplanted into the pancreas of nude mice. PEAK1 is highly expressed in spleen, followed by heart, ovary, brain, lung, kidney, and fetal brain (2).
Ricostituzione
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Stoccaggio e stabilità
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)