Documenti
SRP0544
Sigma-Aldrich
B7-H5 (VISTA), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Platelet receptor Gi24 Dies1, SISP1, VISTA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
46.7 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HHLA2(11148)
Descrizione generale
Human secreted B7-H5, Fc fusion protein, also known as Gi24, Dies1, VISTA, and SISP1, GenBank Accession No. NM_022153, a.a. 33-194 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1