Documenti
SRP0403
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (21-44), biotin
≥90% (HPLC)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 80 nmol
Concentrazione
400 μM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Histone H3 Peptide, biotin conjugate. The peptide corresponds to residues 21-44 of histone H3.
Applicazioni
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 (K27) methyltransferases for drug discovery and HTS applications.
Altre note
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2