Documenti fondamentali
SRP0380
Sigma-Aldrich
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Scegli un formato
20 μG
711,00 €
711,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
711,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
711,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
48 kDa (RbBP5)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Mutant version of EZH2 5 member complex, with a Tyr- to-His mutation on amino acids 646 of the EZH2 protein (Genbank Accession No. NM_004456). This mutation is often cited in the scientific literature as Y641H in variant 3 (GenBank Accession No. NM_001203247).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ryan D Morin et al.
Nature genetics, 42(2), 181-185 (2010-01-19)
Follicular lymphoma (FL) and the GCB subtype of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) derive from germinal center B cells. Targeted resequencing studies have revealed mutations in various genes encoding proteins in the NF-kappaB pathway that contribute to the activated B-cell