SRP0342
cKit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥32% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CD117, KIT, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥32% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
53.5 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... KIT(3815)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1