SRP0255
eIF4E Active human
N-terminal GST-tag, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CBP, Eukaryotic translation initiation factor 4E, mRNA cap-binding protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
51 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
tecniche
cell based assay: suitable
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... EIF4E(1977)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1