SML3727
WIC1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)phenyl]-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxamide, Wnt Inhibitor Compound 1
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow to brown
Solubilità
DMSO:methanol (1:1): 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O=C1OC2=C(C=C1C(NC3=CC=C(N4CCN(CC4)CC)C=C3)=O)C=CC=C2
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3