Documenti
SML3212
Sigma-Aldrich
Eliglustat
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Genz 99067, N-[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-hydroxy-1-(1-pyrrolidinylmethyl)ethyl]-octanamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H36N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C23H36N2O4/c1-2-3-4-5-6-9-22(26)24-19(17-25-12-7-8-13-25)23(27)18-10-11-20-21(16-18)29-15-14-28-20/h10-11,16,19,23,27H,2-9,12-15,17H2,1H3,(H,24,26)/t19-,23-/m1/s1
FJZZPCZKBUKGGU-AUSIDOKSSA-N
Azioni biochim/fisiol
Eliglustat is a potent and selctive glucosylceramide synthase inhibitor approved for treatment of type 1 Gaucher disease.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3