SML3092
CHIR-090
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CHIR 090, CHIR090, N-((2S,3R)-3-Hydroxy-1-(hydroxyamino)-1-oxobutan-2-yl)-4-((4-(morpholinomethyl)phenyl)ethynyl)benzamide, N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-[(hydroxyamino)carbonyl]propyl]-4-[2-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]ethynyl]benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H]([C@@H](C(NO)=O)NC(C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)CN3CCOCC3)=O)O
InChI
1S/C24H27N3O5/c1-17(28)22(24(30)26-31)25-23(29)21-10-8-19(9-11-21)3-2-18-4-6-20(7-5-18)16-27-12-14-32-15-13-27/h4-11,17,22,28,31H,12-16H2,1H3,(H,25,29)(H,26,30)/t17-,22+/m1/s1
FQYBTYFKOHPWQT-VGSWGCGISA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3