SML2988
Tat-NR2B9c trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
NA-1, trifluoroacetate salt, Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Lys-Leu-Ser-Ser-Ile-Glu-Ser-Asp-Val, trifluoroacetate salt, YGRKKRRQRRR-KLSSIESDV, trifluoroacetate salt
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3