SML2419
GSK690
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-4-(5-(Pyrrolidin-3-ylmethoxy)-2-(p-tolyl)pyridin-3-yl) benzonitrile), (R)-4-(5-(Pyrrolidin-3-ylmethoxy)-2-p-tolylpyridin-3-yl)benzonitrile, 4-(2-(4-Methylphenyl)-5-((3R)-3-pyrrolidinylmethoxy)-3-pyridinyl)benzonitrile, GSK 354, GSK 690, GSK-354, GSK-690, GSK354
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC1=CC=C(C2=CC(OC[C@H]3CNCC3)=CN=C2C4=CC=C(C)C=C4)C=C1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3