SML0453
TBPB
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(1′-(2-Methylbenzyl)-1,4′-bipiperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1CN2CCC(CC2)N3CCC(CC3)N4C(=O)Nc5ccccc45
InChI
1S/C25H32N4O/c1-19-6-2-3-7-20(19)18-27-14-10-21(11-15-27)28-16-12-22(13-17-28)29-24-9-5-4-8-23(24)26-25(29)30/h2-9,21-22H,10-18H2,1H3,(H,26,30)
CWPKTBMRVATCBL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.