Key Documents
SMB00903
Sigma-Aldrich
Rebaudioside F
Sinonimo/i:
Rebaudioside F
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H68O22
Peso molecolare:
936.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
Origine biologica
Stevia sp.
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
Rebaudioside F is a diterpenoid glycoside isolated from the leaves of a high rebausioside C producing line of Stevia rebaudiana.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3