Passa al contenuto
Merck
Tutte le immagini(1)

Documenti fondamentali

SBP3500738

Sigma-Aldrich

FXYD7 Blocking Peptide for SAB3500738

Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali

Scegli un formato

0.05 MG
60,40 €

60,40 €


Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.


Scegli un formato

Cambia visualizzazione
0.05 MG
60,40 €

About This Item

Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41

60,40 €


Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.

Origine biologica

synthetic

Livello qualitativo

Stato

liquid

Reattività contro le specie

mouse, human, rat

Concentrazione

200 μg/mL

Condizioni di spedizione

wet ice

Temperatura di conservazione

−20°C

Immunogeno

16 amino acids near the carboxy terminus of human HIG2.

Applicazioni

Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.

Linkage

This peptide blocks the action of antibody SAB3500738.

Esclusione di responsabilità

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

Prodotti correlati

N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo

Codice della classe di stoccaggio

10 - Combustible liquids

Punto d’infiammabilità (°F)

Not applicable

Punto d’infiammabilità (°C)

Not applicable


Scegli una delle versioni più recenti:

Certificati d'analisi (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documenti section.

Se ti serve aiuto, non esitare a contattarci Servizio Clienti

Possiedi già questo prodotto?

I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

Visita l’Archivio dei documenti

Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..

Contatta l'Assistenza Tecnica.