SBP3500018
OTUD4 Blocking Peptide for SAB3500018
About This Item
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
18 amino acids near the carboxy terminus of human OTUD4.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3500018.