SAB5702898
Anti-FOXO3A Antibody, clone 8B9X5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AF6q21, FKHRL1, FKHRL1P2, FOXO2, FOXO3A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8B9X5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
90 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SPVSQSMQTLSDSLSGSSLYSTSANLPVMGHEKFPSDLDLDMFNGSLECDMESIIRSELMDADGLDFNFDSLISTQNVVGLNVGNFTGAKQASSQSWVPG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXO3(2309)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1