SAB5702890
Anti-FAT10/UBD Antibody, clone 10A6T5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
FAT10, GABBR1, UBD-3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10A6T5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
22 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
2.80 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
KEKTIHLTLKVVKPSDEELPLFLVESGDEAKRHLLQVRRSSSVAQVKAMIETKTGIIPETQIVTCNGKRLEDGKMMADYGI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBD(10537)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1