SAB5702776
Anti-DNA Ligase I Antibody, clone 0D6M4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
LIG1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0D6M4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
130 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.27 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MQRSIMSFFHPKKEGKAKKPEKEASNSSRETEPPPKAALKEWNGVVSESDSPVKRPGRKAARVLGSEGEEEDEALSPAKGQKPALDCSQVS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LIG1(3978)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1