SAB5702683
Anti-Podoplanin Antibody, clone 8I3I5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AGGRUS, GP36, GP40, Gp38, HT1A-1, OTS8, PA2.26, T1A, T1A-2, T1A2, TI1A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8I3I5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
36 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GLTTLVATSVNSVTGIRIEDLPTSESTVHAQEQSPSATASNVATSHSTEKVDGDTQTTVEKDGLSTVTLVGIIVGVLLAIGFIGAIIVVVMRKMSGRYSP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDPN(10630)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1