SAB5702601
Anti-CAD Antibody, clone 0O8D6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CDG1Z, EIEE50, GATD4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0O8D6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
250 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1.50 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAALVLEDGSVLRGQPFGAAVSTAGEVVFQTGMVGYPEALTDPSYKAQILVLTYPLIGNYGIPPDEMDEFGLCKWFESSGIHVAALVVGECCPTPSHWSA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAD(790)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1