SAB5702497
Anti-Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Antibody, clone 1U9L9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HEL-S-2a, NKEF-B, NKEFB, PRP, PRX2, PRXII, PTX1, TDPX1, TPX1, TSA
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1U9L9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
22 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MASGNARIGKPAPDFKATAVVDGAFKEVKLSDYKGKYVVLFFYPLDFTFVCPTEIIAFSNRAEDFRKLGCEVLGVSVDSQFTHLAWINTPRKEGGLGPLN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDX2(7001)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1