SAB5702462
Anti-Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d) Antibody, clone 8M8C2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD49D, IA4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8M8C2, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.60 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ALKFEIRATGFPEPNPRVIELNKDENVAHVLLEGLHHQRPKRYFTIVIISSSLLLGLIVLLLISYVMWKAGFFKRQYKSILQEENRRDSWSYINSKSNDD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA4(3676)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1