SAB5702415
Anti-Kaiso/ZBTB33 Antibody, clone 10O4V2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ZNF-kaiso, ZNF348
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10O4V2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
74 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.04 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
HSQDPSGDSKLYRLHPCRSLQIRQYAYLSDRSSTIPAMKDDGIGYKVDTGKEPPVGTTTSTQNKPMTWEDIFIQQENDSIFKQNVTDGSTEFEFIIPESY
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZBTB33(10009)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1