SAB5702289
Anti-COX6B1 Antibody, clone 7T0J5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
COX6B1, COX6B, COXG, COXVIb1, cytochrome c oxidase subunit 6B1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7T0J5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
10 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.80 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAEDMETKIKNYKTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCQKAMTAKGGDISVCEWYQRVYQSLCPTSWVTDWDEQRAEGTFPGKI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COX6B1(1340)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1