SAB5702284
Anti-SNAP25 Antibody, clone 7Y9E3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CMS18, RIC-4, RIC4, SEC9, SNAP, SNAP-25, SUP, bA416N4.2, dJ1068F16.2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7Y9E3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
25 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
NNQDGVVASQPARVVDEREQMAISGGFIRRVTNDARENEMDENLEQVSGIIGNLRHMALDMGNEIDTQNRQIDRIMEKADSNKTRIDEANQRATKMLGSG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNAP25(6616)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1