Documenti fondamentali
SAB5702231
Sigma-Aldrich
Anti-GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) Antibody, clone 1Q3A9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
EIEE45
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1Q3A9, monoclonal
Stato
liquid
PM
54 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.30 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EKNKLEMNKVQVDAHGNILLSTLEIRNETSGSEVLTSVSDPKATMYSYDSASIQYRKPLSSREAYGRALDRHGVPSKGRIRRRASQLKVKIPDLTDVNSID
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABRB1(2560)
Descrizione generale
The gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor is a multisubunit chloride channel that mediates the fastest inhibitory synaptic transmission in the central nervous system. This gene encodes GABA A receptor, beta 1 subunit. It is mapped to chromosome 4p12 in a cluster comprised of genes encoding alpha 4, alpha 2 and gamma 1 subunits of the GABA A receptor. Alteration of this gene is implicated in the pathogenetics of schizophrenia. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) (GABRB1) (P18505).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)