Documenti
SAB5702161
Sigma-Aldrich
Anti-CHX10 Antibody, clone 4Z4R2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CHX10, HOX10, MCOP2, MCOPCB3, RET1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4Z4R2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
39 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
3.00 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AAAESGRKPEGERQALPKLDKMEQDERGPDAQAAISQEELRENSIAVLRAKAQEHSTKVLGTVSGPDSLARSTEKPEEEEAMDEDRPAERLSPPQLEDMA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VSX2(338917)
Descrizione generale
This gene encodes a homeobox protein originally described as a retina-specific transcription factor. Mutations in this gene are associated with microphthalmia, cataracts and iris abnormalities. [provided by RefSeq, Oct 2009]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 262-361 of human CHX10 (P58304).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1