Documenti
SAB5702123
Sigma-Aldrich
Anti-ATG12 Antibody, clone 9R8W2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ATG12,APG12,APG12L,FBR93,HAPG12,Apg12
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9R8W2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
55 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AVGDTPIMKTKKWAVERTRTIQGLIDFIKKFLKLVASEQLFIYVNQSFAPSPDQEVGTLYECFGSDGKLVLHYCKSQAWG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATG12(9140)
Descrizione generale
Autophagy is a process of bulk protein degradation in which cytoplasmic components, including organelles, are enclosed in double-membrane structures called autophagosomes and delivered to lysosomes or vacuoles for degradation. ATG12 is the human homolog of a yeast protein involved in autophagy (Mizushima et al., 1998 [PubMed 9852036]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 61-140 of human Apg12 (O94817).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1