Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
SAB5701489
Sigma-Aldrich
Anti-KHDRBS1/Sam68 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Clone:
monoclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.3 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KHDRBS1(10657)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the K homology domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associated protein family. The encoded protein appears to have many functions and may be involved in a variety of cellular processes, including alternative splicing, cell cycle regulation, RNA 3'-end formation, tumorigenesis, and regulation of human immunodeficiency virus gene expression. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human KHDRBS1/KHDRBS1/Sam68
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)