Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
SAB5701249
Sigma-Aldrich
Anti-NAT10 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NAT10(55226)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is an RNA cytidine acetyltransferase involved in histone acetylation, tRNA acetylation, the biosynthesis of 18S rRNA, and the enhancement of nuclear architecture and chromatin organization.
Immunogeno
Recombinant protein of human NAT10.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1