Documenti fondamentali
SAB5701031
Sigma-Aldrich
Anti-ACSS2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.33 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACSS2(55902)
Descrizione generale
This gene encodes a cytosolic enzyme that catalyzes the activation of acetate for use in lipid synthesis and energy generation. The protein acts as a monomer and produces acetyl-CoA from acetate in a reaction that requires ATP. Expression of this gene is regulated by sterol regulatory element-binding proteins, transcription factors that activate genes required for the synthesis of cholesterol and unsaturated fatty acids. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2009]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human ACSS2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)