Documenti
SAB5700095
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFB4 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
B15, CI-B15, NDUFB4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
14
15
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1.23 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFB4(4710)
Descrizione generale
This gene encodes a non-catalytic subunit of the multisubunit NADH:ubiquinone oxidoreductase, the first enzyme complex in the mitochondrial electron transport chain (complex I). Mammalian complex I is composed of 45 different subunits and transfers electrons from NADH to ubiquinone.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-90 of human NDUFB4 (NP_001161803.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1