SAB5600014
Anti-Dimethyl Histone H3 (Lys79) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM181, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
H3K79me2, Histone H3 (dimethyl K79)
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM181, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1-1 μg/mL
western blot: 0.25-1 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys79)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2