SAB5300417
Monoclonal Anti-MTHFR antibody produced in mouse
clone 5D3, ascites fluid
Sinonimo/i:
MTHFR
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D3, monoclonal
PM
75 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTHFR(4524)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against MTHFR
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3