Documenti fondamentali
SAB5202149
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-Atto 390 antibody produced in mouse
clone S398A-34
Scegli un formato
100 μG
278,00 €
278,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
278,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
Coniugato:
Atto 390 conjugate
application:
IF
WB
Clone:
S398A-34, monoclonal
Reattività contro le specie:
mouse, human
citations:
tecniche:
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
278,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 390 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S398A-34, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
Fusion protein amino acids 410-450 (Cytoplasmic C-terminus) of rat GABA-A-Receptor Alpha 4
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)