SAB5202096
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-Atto 488 antibody produced in mouse
clone S399-19
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 488 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S399-19, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
55 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Gabra2(289606)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2