Documenti fondamentali
SAB5200665
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Dicer - Biotin antibody produced in mouse
clone S167-7, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Double-strand-specific ribonuclease, Anti-HERNA, Anti-KIAA0928
Scegli un formato
100 μG
568,00 €
568,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
568,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
568,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S167-7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 215 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Dicer1(192119)
Categorie correlate
Immunogeno
Fusion protein amino acids 1638-1899 of mouse Endoribonuclease Dicer
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)