Key Documents
SAB5200061
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA6 antibody produced in mouse
clone S19-36, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-HBK2, Anti-KCNA6, Anti-Kv1.6, S19-36
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S19-36, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 60 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNA6(3742)
mouse ... Kcna6(16494)
Specificità
Detects ~60 kDa. Does not cross react with other Kv1 channels
Immunogeno
Synthetic peptide 507-525 (RERRSSYLPTPHRAYAEKR, cytoplasmic C-terminus) of rat Kv1.6, Accession Number P17659
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK 1