Key Documents
SAB4700891
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD161 antibody produced in mouse
clone HP-3G10
Sinonimo/i:
CLEC5B, KLRB1, NKRP1A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HP-3G10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_002258
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLRB1(3820)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody HP-3G10 recognizes CD161, a type II transmembrane C-type lectin receptor, expressed on the plasma membrane of NK cells, dendritic cells, activated monocytes and a subset of T cells as a disulphide-linked homodimer.
Immunogeno
human NK cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.